6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15394-10G OR15394-1G OR15394-5G
APOSOR15394-10GEA 894 EUR
APOSOR15394-10G APOSOR15394-1G APOSOR15394-5G
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 315 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419305
Núm. CAS: 154869-06-4