5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR15397-1G OR15397-5G
APOSOR15397-1GEA 0 EUR
APOSOR15397-1G APOSOR15397-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₇ClOS
Pto. de fusión: 85…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860767
Núm. CAS: 38401-71-7