1-(3-Cloro-2-tienil)etan-1-ona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR15400-1G
OR15400-5G
APOSOR15400-1GEA
46.4
EUR
APOSOR15400-1G
APOSOR15400-5G
1-(3-Cloro-2-tienil)etan-1-ona
1-(3-Cloro-2-tienil)etan-1-ona
Formula:
C₆H₅ClOS Pto. Ebullición: 117…118 °C/15mmHg Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00794248 Núm. CAS: 89581-82-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |