5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR15414-500MG OR15414-1G
APOSOR15414-500MGEA 560 EUR
APOSOR15414-500MG APOSOR15414-1G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Pto. de fusión: 195…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200930
Núm. CAS: 69202-24-0