Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, Methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR15416-1G OR15416-5G
APOSOR15416-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15416-1G APOSOR15416-5G
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₂
MW: 204,00 g/mol
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00832855
Núm. CAS: 934-05-4