1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15422-5G OR15422-25G
APOSOR15422-5GEA 50.9 EUR
APOSOR15422-5G APOSOR15422-25G
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Pto. Ebullición: 369,5 °C
Pto. de fusión: 109…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101003
Núm. CAS: 16155-03-6