5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Hydroxy-5-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-2-phenylpyrimidine
OR15424-10G OR15424-1G OR15424-5G
APOSOR15424-10GEA 1690 EUR
APOSOR15424-10G APOSOR15424-1G APOSOR15424-5G
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
Formula: C₁₇H₁₄N₂O₃S
MW: 326,38 g/mol
Pto. de fusión: 325…328 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200982
Núm. CAS: 885949-45-1