4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15427-10G OR15427-1G OR15427-5G
APOSOR15427-10GEA 812 EUR
APOSOR15427-10G APOSOR15427-1G APOSOR15427-5G
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₃NO₃
Pto. de fusión: 228…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200936
Núm. CAS: 503039-50-7