2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Amino-2-propyl-1,3-benzoxazole
OR15430-1G OR15430-5G OR15430-10G
APOSOR15430-1GEA 0 EUR
APOSOR15430-1G APOSOR15430-5G APOSOR15430-10G
2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200946
Núm. CAS: 886361-62-2