Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15438-10G OR15438-1G OR15438-5G
APOSOR15438-10GEA 894 EUR
APOSOR15438-10G APOSOR15438-1G APOSOR15438-5G
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Formula: C₁₂H₁₀BrNO₃
MW: 296,13 g/mol
Pto. de fusión: 248…249 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02657946
Núm. CAS: 17826-11-8