Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1,3-benzothiazole-2-carboxylate, Ethyl Benzothiazole-2-carboxylate
OR15441-1G OR15441-5G
APOSOR15441-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15441-1G APOSOR15441-5G
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Pto. de fusión: 68…72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00848360
Núm. CAS: 32137-76-1