4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15460-1G
APOSOR15460-1GEA 243 EUR
APOSOR15460-1G
4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Pto. de fusión: 216…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200986
Núm. CAS: 111468-94-1