2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR15475-1G OR15475-5G
APOSOR15475-1GEA 336 EUR
APOSOR15475-1G APOSOR15475-5G
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Formula: C₁₈H₁₉ClN₄O₅
Pto. de fusión: 129…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864830
Núm. CAS: 1000018-20-1