2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15477-500MG OR15477-5G
APOSOR15477-500MGEA 87 EUR
APOSOR15477-500MG APOSOR15477-5G
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂S
Pto. de fusión: 173…176 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02102513
Núm. CAS: 36916-44-6