(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
OR15479-1G OR15479-500MG OR15479-100MG
APOSOR15479-1GEA 279 EUR
APOSOR15479-1G APOSOR15479-500MG APOSOR15479-100MG
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formula: C₅H₇BrN₂O
MW: 191,03 g/mol
Pto. de fusión: 143…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864833
Núm. CAS: 861362-06-3