1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1548-1G OR1548-5G
APOSOR1548-1GEA 53.8 EUR
APOSOR1548-1G APOSOR1548-5G
1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride 95%
1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117880
Núm. CAS: 90389-07-4