1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR15481-10G OR15481-1G OR15481-5G
APOSOR15481-10GEA 1350 EUR
APOSOR15481-10G APOSOR15481-1G APOSOR15481-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formula: C₉H₉BrO₃S
MW: 277,14 g/mol
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864834
Núm. CAS: 500576-33-0