5-Chloro-2-methylthiophenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR15483-5G OR15483-25G
APOSOR15483-5GEA 143 EUR
APOSOR15483-5G APOSOR15483-25G
5-Chloro-2-methylthiophenol
5-Chloro-2-methylthiophenol
Formula: C₇H₇ClS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062429
Núm. CAS: 18858-06-5