2-(4-Clorofeniltio)etanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15484-1G OR15484-250MG OR15484-5G
APOSOR15484-1GEA 109 EUR
APOSOR15484-1G APOSOR15484-250MG APOSOR15484-5G
2-(4-Clorofeniltio)etanol
2-(4-Clorofeniltio)etanol
Formula: C₈H₉ClOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014037
Núm. CAS: 13457-98-2