3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzoic acid
OR15491-1G OR15491-5G
APOSOR15491-1GEA 66.7 EUR
APOSOR15491-1G APOSOR15491-5G
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229,26 g/mol
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02708231
Núm. CAS: 7326-73-0