1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1550-25G OR1550-500MG OR1550-5G
APOSOR1550-25GEA 0 EUR
APOSOR1550-25G APOSOR1550-500MG APOSOR1550-5G
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₃
Pto. Ebullición: 114 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 39…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728947
Núm. CAS: 77279-24-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III