2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR15508-10G OR15508-1G OR15508-5G
APOSOR15508-10GEA 498 EUR
APOSOR15508-10G APOSOR15508-1G APOSOR15508-5G
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Formula: C₉H₁₁N₃O
MW: 177,21 g/mol
Pto. de fusión: 207…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137159
Núm. CAS: 2492-30-0