5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15514-1G OR15514-5G
APOSOR15514-1GEA 122 EUR
APOSOR15514-1G APOSOR15514-5G
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Formula: C₆H₇BrN₂O
MW: 203.0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375135
Núm. CAS: 17758-11-1