2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15519-1G OR15519-250MG
APOSOR15519-1GEA 29 EUR
APOSOR15519-1G APOSOR15519-250MG
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂S
Pto. de fusión: 59…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265490
Núm. CAS: 49844-93-1
UN: 1759
ADR: 8,III