2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Ethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
OR15522-5G
APOSOR15522-5GEA 179 EUR
APOSOR15522-5G
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₆H₉BN₂O₃
MW: 167,9600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07375134
Núm. CAS: 1003043-55-7