2-Acetamido-5-bromothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(5-bromothiazol-2-yl)acetamide
OR15548-1G OR15548-5G OR15548-250MG
APOSOR15548-1GEA 94.4 EUR
APOSOR15548-1G APOSOR15548-5G APOSOR15548-250MG
2-Acetamido-5-bromothiazole
2-Acetamido-5-bromothiazole
Formula: C₅H₅BrN₂OS
MW: 221,0800 g/mol
Pto. de fusión: 198…201 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017336
Núm. CAS: 7336-54-1