N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Acetamido-4-(chloromethyl)-1,3-thiazole, N-(4-(Chloromethyl)thiazol-2-yl)acetamide
OR15549-1G OR15549-250MG
APOSOR15549-1GEA 116 EUR
APOSOR15549-1G APOSOR15549-250MG
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
Formula: C₆H₇ClN₂OS
MW: 190,65 g/mol
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022441
Núm. CAS: 7460-59-5