2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15552-1G OR15552-5G
APOSOR15552-1GEA 109 EUR
APOSOR15552-1G APOSOR15552-5G
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole
Formula: C₄H₅ClN₂S
MW: 148,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10699130
Núm. CAS: 5316-76-7