4-Chloromethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-(chloromethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
OR15553-5G
APOSOR15553-5GEA 0 EUR
APOSOR15553-5G
4-Chloromethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
4-Chloromethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
Formula: C₄H₆Cl₂N₂S
MW: 185,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035215
Núm. CAS: 59608-97-8