1,7-Dibromoheptano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Heptamethylene dibromide
OR1556-25G
APOSOR1556-25GEA 148 EUR
APOSOR1556-25G
1,7-Dibromoheptano 95%
1,7-Dibromoheptano
Formula: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
MW: 258 g/mol
Pto. Ebullición: 255 °C
Densidad: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000274
Núm. CAS: 4549-31-9
EINECS: 224-910-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III