4-Bromo-2-methoxythiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15560-1G OR15560-5G
APOSOR15560-1GEA 79.9 EUR
APOSOR15560-1G APOSOR15560-5G
4-Bromo-2-methoxythiazole
4-Bromo-2-methoxythiazole
Formula: C₄H₄BrNOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07787374
Núm. CAS: 240816-35-7