5-Bromo-2-methoxythiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15561-1G OR15561-5G
APOSOR15561-1GEA 72.5 EUR
APOSOR15561-1G APOSOR15561-5G
5-Bromo-2-methoxythiazole
5-Bromo-2-methoxythiazole
Formula: C₄H₄BrNOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09025733
Núm. CAS: 446287-05-4