4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15567-1G OR15567-250MG
APOSOR15567-1GEA 87 EUR
APOSOR15567-1G APOSOR15567-250MG
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, grado técnico
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole
Formula: C₇H₁₀ClNS
MW: 175,68 g/mol
Pto. Ebullición: 54…57 °C/0,07mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660126
Núm. CAS: 40516-57-2