4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15568-100G OR15568-25G OR15568-5G
APOSOR15568-100GEA 487 EUR
APOSOR15568-100G APOSOR15568-25G APOSOR15568-5G
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Formula: C₄H₄ClNS
MW: 170,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094738
Núm. CAS: 7709-58-2