1,3-Dimetoxibenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Resorcinol dimethyl ether
OR1557-100G OR1557-500G OR1557-1KG
APOSOR1557-100GEA 21.9 EUR
APOSOR1557-100G APOSOR1557-500G APOSOR1557-1KG
1,3-Dimetoxibenceno 98%
1,3-Dimetoxibenceno
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008384
Núm. CAS: 151-10-0
EINECS: 205-783-4