3-Cloro-o-cresol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Chloro-2-methylphenol, 1-Chloro-3-hydroxy-2-methylbenzene
OR1558-100G
OR1558-25G
OR1558-5G
APOSOR1558-100GEA
770
EUR
APOSOR1558-100G
APOSOR1558-25G
APOSOR1558-5G
3-Cloro-o-cresol 98%
3-Cloro-o-cresol
Formula:
C₇H₇ClO Pto. Ebullición: 225 °C Pto. de fusión: 86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079738 Núm. CAS: 3260-87-5 EINECS: 221-861-0 |