Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
OR15582-25G OR15582-5G
APOSOR15582-25GEA 719 EUR
APOSOR15582-25G APOSOR15582-5G
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₄ClNO₃
MW: 161,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265505
Núm. CAS: 934236-35-8