3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15587-1G OR15587-500MG
APOSOR15587-1GEA 340 EUR
APOSOR15587-1G APOSOR15587-500MG
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
Formula: C₄H₃BrClNO
Pto. Ebullición: 110 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06660137
Núm. CAS: 124498-15-3