Mesitileno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Trimetilbenceno
OR1559-100ML OR1559-2.5L OR1559-500ML
APOSOR1559-100MLEA 23.2 EUR
APOSOR1559-100ML APOSOR1559-2.5L APOSOR1559-500ML
Mesitileno
Mesitileno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 163…166 °C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008538
Núm. CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III