3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15590-1G OR15590-250MG
APOSOR15590-1GEA 102 EUR
APOSOR15590-1G APOSOR15590-250MG
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Formula: C₄H₄BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04035586
Núm. CAS: 25742-00-1