5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methoxy-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 3-Methoxypyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 3-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(5-Methoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR15595-25G OR15595-5G
APOSOR15595-25GEA 273 EUR
APOSOR15595-25G APOSOR15595-5G
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412068
Núm. CAS: 445264-60-8