1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15596-1G OR15596-5G
APOSOR15596-1GEA 145 EUR
APOSOR15596-1G APOSOR15596-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid
Formula: C₁₃H₂₆BNO₂Si
MW: 267,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01114667
Núm. CAS: 138900-55-7