2-Metoxi-6-(tributilestanil)piridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15611-1G OR15611-500MG
APOSOR15611-1GEA 105 EUR
APOSOR15611-1G APOSOR15611-500MG
2-Metoxi-6-(tributilestanil)piridina
2-Metoxi-6-(tributilestanil)piridina
Formula: C₁₈H₃₃NOSn
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09025803
Núm. CAS: 164014-94-2
UN: 2788
ADR: 6.1,III