1-Bromo-2,4-diclorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dichlorobromobenzene
OR1562-100G OR1562-25G OR1562-5G
APOSOR1562-100GEA 55.1 EUR
APOSOR1562-100G APOSOR1562-25G APOSOR1562-5G
1-Bromo-2,4-diclorobenceno
1-Bromo-2,4-diclorobenceno
Formula: C₆H₃BrCl₂
Pto. Ebullición: 235 °C
Pto. de fusión: 26…30 °C
Densidad: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018333
Núm. CAS: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6