(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S)-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
OR15638-5G
APOSOR15638-5GEA 43.5 EUR
APOSOR15638-5G
(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride 95%
(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Formula: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 203,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632104
Núm. CAS: 158663-69-5