1-Boc-3-methylpiperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, 3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
OR15641-1G OR15641-5G
APOSOR15641-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15641-1G APOSOR15641-5G
1-Boc-3-methylpiperazine 97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001706
Núm. CAS: 120737-59-9