(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
OR15642-25G OR15642-100G OR15642-5G
APOSOR15642-25GEA 46.4 EUR
APOSOR15642-25G APOSOR15642-100G APOSOR15642-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Pto. de fusión: 40…47 °C
Pto. de inflamación: 106.1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683205
Núm. CAS: 163765-44-4