(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15649-250MG OR15649-5G
APOSOR15649-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR15649-250MG APOSOR15649-5G
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07772100
Núm. CAS: 325145-35-5