(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15658-1G OR15658-5G OR15658-10G
APOSOR15658-1GEA 62.5 EUR
APOSOR15658-1G APOSOR15658-5G APOSOR15658-10G
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, grado técnico
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formula: C₇H₁₄N₂
MW: 126,20 g/mol
Pto. Ebullición: 65…69 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09752820
Núm. CAS: 96193-27-0
UN: 3267
ADR: 8,III