1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR15662-1G
OR15662-250MG
APOSOR15662-1GEA
45.1
EUR
APOSOR15662-1G
APOSOR15662-250MG
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Formula:
C₇H₁₄N₂·2HCl MW: 199,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040810 Núm. CAS: 139256-79-4 UN: 1759 ADR: 8,III |